Learn More
Micronova™ MOP-Adapter-kontrollierte Umgebung
Der Micronova TankTool Adapter ist ein Edelstahl-Rahmenadapter mit Schwenkfunktion, der austauschbare Moppköpfe der Serie MZSM aufnehmen kann. Der gebogene Rahmen hält den Kontakt während der Reinigung der Tanks aufrecht. Erhältlich in den Konfigurationen außen und innen (rückwärts)
Marke: Micronova™ QDSLRTT-14P
Beschreibung
Innentank zur Verwendung mit Slimline SLSC und SLP Schutzbezügen, Edelstahl/Polyethylen, passend für Slimline und Slim T Bechersysteme SlimlineSpezifikation
Stainless Steel Frame Adapter with Swivel action that holds MZSM series of replaceable Mop Heads | |
TankTool Adapter | |
Polypropylen, Stainless Steel (304) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
044863-000 | Konformitätsbescheinigung | 09/08/2024 | QDSLRTT-14P |
044651-000 | Konformitätsbescheinigung | 09/08/2024 | QDSLRTT-14P |
044405-000 | Konformitätsbescheinigung | 08/07/2024 | QDSLRTT-14P |
039098-000 | Konformitätsbescheinigung | 12/07/2023 | QDSLRTT-14P |
038737-000 | Konformitätsbescheinigung | 28/06/2023 | QDSLRTT-14P |