Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ GC-reiche DNA-Polymerase
PCR-Amplifikation mit hoher Spezifität und hoher Ausbeute bei GC-reichen Templates
850.00 CHF - 3735.00 CHF
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
---|---|
Polymerase | AccuPrime GC-reiche DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Versandbedingung | Nass- oder Trockeneis |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heißstart-PCR |
Includes: AccuPrime GC-reiche DNA-Polymerase (100 μl, bei 2 U/μl) wird mit zwei 5x-Reaktionspuffern und einem separaten Fläschchen (1 ml) mit 50 mM MgSO geliefert4 . Beide Puffer enthalten dNTPs, MgSO4 , und AccuPrime Zubehör-Proteine. Reaktionspuffer A (1 ml) ist für genomische Ziele konzipiert. Der Reaktionspuffer B (1 ml) ist für die Verwendung mit cDNA-, Plasmid- oder Lambda-Zielen vorgesehen. Es werden ausreichend Reagenzien für 200 Amplifikationsreaktionen von je 25 μl bereitgestellt (bei 1 Enzymeinheit pro Reaktion).
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10515013
|
Invitrogen™
12337016 |
200 Reaktionen |
850.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10033322
|
Invitrogen™
12337024 |
1000 Reaktionen |
3735.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase is designed to provide high-yield, high-specificity amplification of difficult-to-amplify templates, such as those with >65% GC content. The kit offers a choice of buffers for amplifying genomic DNA targets (Buffer A) or non-GC-rich cDNA, plasmid, and lambda-based targets (Buffer B).
AccuPrime GC-reiche DNA-Polymerase wurde entwickelt, um eine hochergiebige, hochspezifische Amplifikation schwer zu amplifizierender Templates, wie z. B. solche mit > 65 % GC-Gehalt, zu ermöglichen. Das Kit bietet eine Auswahl an Puffern für die Amplifikation genomischer DNA-Ziele (Puffer A) oder nicht-GC-reicher cDNA, Plasmid und Lambda-basierter Ziele (Puffer B).
- Ausbeute: Hohe Ausbeute für Ziele bis zu 5 kb Länge
- Spezifität: AccuPrime Zubehörproteine für eine verbesserte PCR-Spezifität
- Empfindlichkeit: Empfindlichkeit bis zu 5 ng der Template-DNA
- Robuste und spezifische Amplifikationen
- Integrierter Heißstart
Die AccuPrime Puffer enthalten thermostabile Proteine, die die Primer-Template-Hybridisierung während der PCR verbessern und so die Spezifität der Reaktion erhöhen. Die Polymerase selbst stammt vom Archaebakterium Pyrolobus fumarius und weist eine 5 Mal höhere Prozessivität als Taq DNA-Polymerase auf. Sie bleibt auch nach 4 Stunden bei 95 °C aktiv.
Definition einer Einheit
Eine Einheit der AccuPrime GC-reichen DNA-Polymerase ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um in 30 Minuten bei 74 °C 10 nmol dNTPs in säureunlösliches Material einzubinden.
Amplifikation von bisulfitbehandelter DNA, GC-reiche PCR, Heißstart-PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik und nichtcodierende RNA-Forschung
Bestellinformation
Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Hoch | |
Standard | |
Heißstart-PCR | |
Integrierter Heißstart | |
Separate Komponenten |
AccuPrime GC-reiche DNA-Polymerase | |
Nass- oder Trockeneis | |
2X | |
Stumpf | |
5 kb oder weniger |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.