Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ GC-reiche DNA-Polymerase
PCR-Amplifikation mit hoher Spezifität und hoher Ausbeute bei GC-reichen Templates
Marke: Invitrogen™ 12337016
637.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: AccuPrime GC-reiche DNA-Polymerase (100 μl, bei 2 U/μl) wird mit zwei 5x-Reaktionspuffern und einem separaten Fläschchen (1 ml) mit 50 mM MgSO geliefert4 . Beide Puffer enthalten dNTPs, MgSO4 , und AccuPrime Zubehör-Proteine. Reaktionspuffer A (1 ml) ist für genomische Ziele konzipiert. Der Reaktionspuffer B (1 ml) ist für die Verwendung mit cDNA-, Plasmid- oder Lambda-Zielen vorgesehen. Es werden ausreichend Reagenzien für 200 Amplifikationsreaktionen von je 25 μl bereitgestellt (bei 1 Enzymeinheit pro Reaktion).
Beschreibung
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase is designed to provide high-yield, high-specificity amplification of difficult-to-amplify templates, such as those with >65% GC content. The kit offers a choice of buffers for amplifying genomic DNA targets (Buffer A) or non-GC-rich cDNA, plasmid, and lambda-based targets (Buffer B).
AccuPrime GC-reiche DNA-Polymerase wurde entwickelt, um eine hochergiebige, hochspezifische Amplifikation schwer zu amplifizierender Templates, wie z. B. solche mit > 65 % GC-Gehalt, zu ermöglichen. Das Kit bietet eine Auswahl an Puffern für die Amplifikation genomischer DNA-Ziele (Puffer A) oder nicht-GC-reicher cDNA, Plasmid und Lambda-basierter Ziele (Puffer B).
- Ausbeute: Hohe Ausbeute für Ziele bis zu 5 kb Länge
- Spezifität: AccuPrime Zubehörproteine für eine verbesserte PCR-Spezifität
- Empfindlichkeit: Empfindlichkeit bis zu 5 ng der Template-DNA
- Robuste und spezifische Amplifikationen
- Integrierter Heißstart
Die AccuPrime Puffer enthalten thermostabile Proteine, die die Primer-Template-Hybridisierung während der PCR verbessern und so die Spezifität der Reaktion erhöhen. Die Polymerase selbst stammt vom Archaebakterium Pyrolobus fumarius und weist eine 5 Mal höhere Prozessivität als Taq-DNA-Polymerase auf. Sie bleibt auch nach 4 Stunden bei 95 °C aktiv.
Definition einer Einheit
Eine Einheit der AccuPrime GC-reichen DNA-Polymerase ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um in 30 Minuten bei 74 °C 10 nmol dNTPs in säureunlösliches Material einzubinden.
Amplifikation von bisulfitbehandelter DNA, GC-reiche PCR, Heißstart-PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik und nichtcodierende RNA-Forschung
Bestellinformation
Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
• 1x 100 μl AccuPrime GC-reiche DNA-Polymerase (2 E/µl) • 1x 1 ml 5X AccuPrime GC-reicher Puffer A • 1x 1 ml 5X AccuPrime GC-reicher Puffer B • 1x 1 ml 50 mM MgSO4 Lagerung bei -20 °C. |
|
AccuPrime GC-reiche DNA-Polymerase | |
200 Reaktionen | |
Heißstart-PCR | |
Integrierter Heißstart | |
Stumpf | |
5 kb oder weniger |
Hoch | |
Standard | |
Nass- oder Trockeneis | |
2X | |
200 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
100 μl |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.