Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ GC-reiche DNA-Polymerase
PCR-Amplifikation mit hoher Spezifität und hoher Ausbeute bei GC-reichen Templates
Marke:  Invitrogen™ 12337024
2880.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10033322
  • 3840.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: AccuPrime GC-reiche DNA-Polymerase (100 μl, bei 2 U/μl) wird mit zwei 5x-Reaktionspuffern und einem separaten Fläschchen (1 ml) mit 50 mM MgSO geliefert4 . Beide Puffer enthalten dNTPs, MgSO4 , und AccuPrime Zubehör-Proteine. Reaktionspuffer A (1 ml) ist für genomische Ziele konzipiert. Der Reaktionspuffer B (1 ml) ist für die Verwendung mit cDNA-, Plasmid- oder Lambda-Zielen vorgesehen. Es werden ausreichend Reagenzien für 200 Amplifikationsreaktionen von je 25 μl bereitgestellt (bei 1 Enzymeinheit pro Reaktion).
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• 1x 500 μl AccuPrime GC-reiche DNA-Polymerase (2 E/µl)
• 1x 5 ml 5X AccuPrime GC-reicher Puffer A
• 1x 5 ml 5X AccuPrime GC-reicher Puffer B
• 1x 1 ml 50 mM MgSO4
Lagerung bei -20 °C.
AccuPrime GC-reiche DNA-Polymerase
1000 Reaktionen
Heißstart-PCR
Integrierter Heißstart
Stumpf
5 kb oder weniger
Hoch
Standard
Nass- oder Trockeneis
2X
1000 Reaktionen
Separate Komponenten
500 μl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ AccuPrime™ GC-reiche DNA-Polymerase > 1000 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.