Learn More
Invitrogen™ 1kb DNA Extension Ladder
Suitable for sizing linear double-stranded DNA fragments from 500 bp to 40 kb
Marke: Invitrogen™ 10511012
Includes: 1 Kb DNA Extension Ladder is supplied at 1μg/μL in 10mM Tris-HCl (pH 7.5), 50mM NaCl, 0.1mM EDTA Volume: 100μL
Beschreibung
Life Technologies DNA-Marker und -Leitern sind mit unterschiedlichen Puffern und in verschiedenen Konzentrationen erhältlich, dadurch ergibt sich für jede Anwendung das richtige Produkt. Nutzen Sie die Tabelle unten, um für Ihre Applikation die geeignetste DNA-Leiter herauszufinden.Alle TrackIt Produkte sind gebrauchsfertig (ready to load). Sie werden in einem optimierten Probenpuffer mit Tris-EDTA, Glyzerin und zwei Tracking Dyes (Bromophenolblau und Orange G) geliefert. Alle TrackIt Leitern können bei Raumtemperatur gelagert werden. Alle anderen DNA Leitern sollten bei -20°C gelagert werden.
Legende:
TrackIt: Incl. zwei Tracking Dyes (Bromophenolblau und Orange G), vorgemischt mit Ladepuffer ready-to-load, stabil bei Raumtemperatur
Kann mit T4-DNA-Polymerase oder T4-Polynukleotid-Kinase radioaktiv markiert werden
Kann mit T4-DNA-Polymerase, T4-Polynukleotid-Kinase, DNA-Polymerase 1, oder dem Klenow-Fragment radioaktiv markiert werden
Geeignet für die Mengenschätzungen (Quantität) unbekannter DNA-Proben mit Hilfe von Ethidiumbromid
Kann mit pBR322 alpha-lactamase (Ampicillin-Resistenz) Gen-Sequenz markiert werden
Die Probenpuffer enthalten folgende Komponenten:
Probenpuffer Nr. Komponenten
1. 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM EDTA
2. 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 10 mM EDTA (pH 8,0), 0,06% XCFF, 0,4% Orange G und 5% Glyzerin
3. 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 10 mM EDTA (pH 8,0), 0,06% XCFF, 0,6% Tartrazin und 5% Glyzerin
4. 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 10 mM EDTA (pH 8,0), 0,05% Bromphenolblau, und 5% Glyzerin
5. 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 50 mM NaCl, 0,1mM EDTA
6. 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM NaCl, 10 mM EDTA, 0,05% Bromphenolblau, und 5% Glyzerin
7. 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM NaCl, 0,1 mM EDTA, 0,05% Bromphenolblau, und 5% Glyzerin
8. 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM NaCl, 0,1 mM EDTA
9. 10 mM Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM EDTA
Preise können in Österreich variieren.
Bitte erkundigen Sie sich bei unserem Customer Service Österreich unter Tel.: 0800 208840.
Festnetz gebührenfrei. Mobilfunkpreise abweichend.
Hersteller: 10511012 Art.-Nr.
Typ: 1kb DNA Extension Ladder
Sizing Range: 500 bp bis 40 kb
Probenpuffer Nr.: 5
Packung: 100mg - 1mg/ml
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
1 μg/μL | |
Flüssig | |
100 μl |
DNA Extension Ladder | |
1Kb DNA Extension Ladder is supplied at 1μg/μL in 10mM Tris-HCl (pH 7.5), 50mM NaCl, 0.1mM EDTA | |
0.5 to 40kb |