Learn More
BUCHI Zubehör für M-560/M-565 Gerät zur Schmelzpunktbestimmung
Zur Verwendung mit Schmelzpunkt-Apparaten M-560/M-565.
Marke: BUCHI 11055019
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalibrierungen und Überprüfungen nach Anleitung sorgen für einfache und zuverlässige Ergebnisse
- Konformität von 10 bis 400 °C gewährleistet.
Spezifikation
Verifikationskit | |
BUCHI Schmelzpunktinstrument | |
Drei zertifizierte Standards |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Verification Set M-560/565
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P330-Mund ausspülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.,Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. zuführen.,Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Zubehör für M-560/M-565 Gerät zur Schmelzpunktbestimmung > Verifizierungskit; Modell: M-560/565
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur