Learn More
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel mit Flachdraht-Verschlüssen
Eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit zum Aufnehmen, Aufbewahren und Transportieren von Proben.
Marke:  Fisherbrand™ 14955186
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17903182
  • 93.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Proben auf wirtschaftliche und effiziente Weise sammeln, aufbewahren und transportieren
  • Steril, um Kontamination der Probe zu vermeiden
Spezifikation
Spezifikation
18 oz.
Clear
3 mil
9 in.
4,5 in.
Flachdraht
Polyethylen
9 x 4.5 in. (22.9 x 11.4cm)
22.9 cm
11.4 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel mit Flachdraht-Verschlüssen > Capacity: 18 oz.; Thickness: 3mil; Clear