Learn More
Cytiva Injection Kit INV-907
Auswahl an manuellen und automatisierten Ventilen, um die unterschiedlichsten Leistungsanforderungen zu erfüllen.
Marke: Cytiva 18-1110-89
641.25 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für Biokompatibilität entwickelt
- Jedes Ventil kann in den Flussweg eingeführt werden, ohne unnötige Mischung oder Probenverdünnung zu verursachen
- Mit Einfüllöffnung und Nadel
Spezifikation
Injektions-Kit | |
ETFE, Titan | |
Kit includes fill port and needle. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31