Learn More
Invitrogen™ PCR Cloning System with Gateway™ Technology with pDONR™221 & OmniMAX™2 Competent Cells
Ermöglicht die schnelle Klonierung eines oder mehrerer Gene in nahezu allen Systemen für die Proteinexpression
Marke:  Invitrogen™ 12535029
1214.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10083392
  • 1868.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Gateway BP Clonase II-Enzymgemisch und Reaktionspuffer, Gateway pDONR221 oder pDONR/Zeo-Vektor, M13 Sequenzierungs-Primer, PEG/Mg2+ Lösung, Proteinase K, pEXP7-tet Positivkontrolle und Omnimax2 kompentente Zellen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt für die Erstellung eines Entry-Klons nach PCR mit attB-modifizierten anwenderdefinierten Primern
  • Mit dem Eintragsklon können Sie Gene von Interesse in eine Vielzahl von Expressionsvektoren umkombinieren, die für die Verwendung in der Gateway-Technologie angepasst sind
  • Das PCR-Produkt wird in der Regel mit einer Effizienz im Bereich von >99 % gerichtet kloniert.
  • Vielseitigkeit für die Verwendung jedes Amplifikationsenzyms
  • Klonierung ohne Restriktionsendonukleasen oder Ligase
  • Auswahl von Eintragsklonen mit Kanamycin oder Zeocin™
  • Außerdem besitzen die pDONR221 und pDONR/Zeo-Vektoren zum Erzielen hoher Plasmidenausbeuten einen pUC-Ursprung und zum Gewährleisten einer besseren Anwenderfreundlichkeit universelle M13-Sequenzierungsstellen.
Klonierung, Gateway-Klonierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gateway™
20 reactions
PCR-Klonierungssystem
pDONR
Das PCR-Klonierungskit mit Gateway™-Technologie umfasst Gateway™ BP Clonase™ II-Enzymgemisch und Reagenzien, Gateway™ pDONR™221- oder pDONR™/Zeo-Vektor, M13-Sequenzierungs-Primer, PEG/Mg2+ Lösung, Proteinase K, pEXP7-tet Positivkontrolle und One Shot™ Omnimax™2 kompetente Zellen. Lagern Sie kompetente Zellen und Enzymmischung bei -80°C. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern.
One Shot™
20 Reactions
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ PCR Cloning System with Gateway™ Technology with pDONR™221 & OmniMAX™2 Competent Cells > 20 Reaktionen