Learn More
Cole-Parmer™ Impföse, Platinum
Präzise gefertigter Platin- und Iridiumdraht für den Transfer von Bakterienkulturen.
Marke: Cole-Parmer™ 01850-04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Platinöse, ideal für den Transfer bakterieller Kulturen.
- Hergestellt aus Bamp;S Platindraht mit 15 % Iridium für Steifheit – dies ermöglicht einen dünneren Draht für empfindliche Arbeiten.
- Die Ösen werden zu einem perfekten Kreis mit einer Innentoleranz von ± 0.02 mm verschmolzen, um eine genaue Übertragung zu gewährleisten.
- Isolierte Öse und Halter separat bestellen.
Spezifikation
2 mm | |
45 mm | |
Platin, Iridium | |
24 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Impföse, Platinum > Gauge 24, 45 mm Länge
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur