Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH- und pH-/ATC-Kombinationselektroden, Solids-Serie
Perfekt geeignet für 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen. Die pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden der Mettler Toledo InLab Solids Serie werden für Durchstichmessungen verwendet.
491.00 CHF - 662.00 CHF
Spezifikation
Diaphragma Offen
Material Glas
pH-Bereich 1 bis 11
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Internes Bezugssystem ARGENTHAL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Modell Typ Anschlusstypen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Typ Anschlusstypen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10766733
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51343153
InLab™ Feststoffe Kombinationselektrode S7 S7 auf BNC (30281915)
491.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11374213
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51344155
InLab™ SOLID Pro-ISM Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie Mehrpolig Mehrpolig auf BNC/RCA (30281896)
662.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11997771
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51343156
InLab™ Feststoffe Go-ISM Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie BNC IP67 Festes Kabel zum Sensor
662.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glasschaft
  • 1 bis 11 pH
  • 0° bis 80 °C
  • 25 mml/6 mm Durchmesser
  • Offene Referenz
  • S7/MultiPin-Gewinde
Spezifikation
Spezifikation
Offen
1 bis 11
ARGENTHAL
Glas
0 °C bis 80 °C
LoT-Glas
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH- und pH-/ATC-Kombinationselektroden, Solids-Serie