Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH- und pH-/ATC-Kombinationselektroden, Solids-Serie
Perfekt geeignet für 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen. Die pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden der Mettler Toledo InLab Solids Serie werden für Durchstichmessungen verwendet.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 51343153
426.54 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10766733
  • 491.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact und tragbaren Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
  • Fleisch
  • Käse
  • Fisch und Meeresfrüchten
  • Teig
  • Milch und Sahne
  • Butter, Joghurt, Eis
  • Obst und Gemüse
  • Fertiggerichte
  • Feste und halbfeste Lebensmittelproben
Zubehör und Pflege
  • Offenes Diaphragma und nicht nachfüllbar – kein zusätzlicher Elektrolyt erforderlich
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH-Elektrode InLab, Feststoffe
Offen
1 bis 11
Kombinationselektrode
Für feste Proben wie Wurst oder Käse
ARGENTHAL
InLab™ Feststoffe
FRISCOLYT-B
0 °C bis 80 °C
0,98 in.
0.23 Zoll
S7
Glas
0 °C bis 80 °C
Xerolyt Extra Polymer
S7 auf BNC (30281915)
LoT-Glas
< 20 s
32 bis 176 °F
Speer
25 mm
6 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH- und pH-/ATC-Kombinationselektroden, Solids-Serie > InLab Feststoffe; S7-Schraubenkopf