Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH- und pH-/ATC-Kombinationselektroden, Solids-Serie
Perfekt geeignet für 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen. Die pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden der Mettler Toledo InLab Solids Serie werden für Durchstichmessungen verwendet.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51344155
626.50 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact und tragbaren Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
- Fleisch
- Käse
- Fisch und Meeresfrüchten
- Teig
- Milch und Sahne
- Butter, Joghurt, Eis
- Obst und Gemüse
- Fertiggerichte
- Feste und halbfeste Lebensmittelproben
Zubehör und Pflege
- Offenes Diaphragma und nicht nachfüllbar – kein zusätzlicher Elektrolyt erforderlich
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
pH-Elektrode InLab Feststoffe Pro-ISM | |
Offen | |
1 bis 11 | |
Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | |
Für die Messung von Proben mit einer robusten Außenfläche, Spitze wurde in Speerform für einfaches Durchstechen von Obst, Käse, Fleisch usw. entwickelt. | |
ARGENTHAL | |
InLab™ SOLID Pro-ISM | |
< 20 s | |
32 bis 176 °F | |
Speer | |
25 mm | |
6 mm |
Mehrpolig | |
Glas | |
0 °C bis 80 °C | |
Xerolyt Extra Polymer | |
Mehrpolig auf BNC/RCA (30281896) | |
LoT-Glas | |
NTC 30 Kiloohm | |
FRISCOLYT-B | |
0 °C bis 80 °C | |
0,98 in. | |
0.23 Zoll |