Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: Für Referenzelektroden
Elektrodenkabel zum Anschluss von Mettler Toledo Referenzelektroden an jedes beliebige Messgerät.
85.15 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mettler Toledo Referenzelektroden |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschluss von Mettler Toledo Referenzelektroden an jedes Messgerät |
Länge (angloamerikanisch) Kabel | 4 ft. |
Länge (metrisch) Kabel | 1.2 m |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15539661
|
Mettler Toledo™
30281922 |
4 mm-Bananenstecker |
85.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15549661
|
Mettler Toledo™
30281923 |
2 mm-Bananenstecker |
85.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Abnehmbar
- Wiederverwertbar
Spezifikation
Mettler Toledo Referenzelektroden | |
Anschluss von Mettler Toledo Referenzelektroden an jedes Messgerät | |
4 ft. | |
1.2 m |