Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: Für Referenzelektroden
Elektrodenkabel zum Anschluss von Mettler Toledo Referenzelektroden an jedes beliebige Messgerät.
Marke:  Mettler Toledo™ 30281922
80.89 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15539661
  • 85.15 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Abnehmbar
  • Wiederverwertbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 mm-Bananenstecker
Mettler Toledo Referenzelektroden
4 ft.
InLab Kabel S7-4 mm 1,2 m
Anschluss von Mettler Toledo Referenzelektroden an jedes Messgerät
1.2 m
Name des Produkts
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: Für Referenzelektroden > Steckverbinder: 4 mm Banane; Länge: 1.2 m (4 ft.)