Learn More
B Braun™ Injekt™ Solo Einmalspritzen
Die B Braun™ Solo Cone Leur Spritze besticht durch besonders reibungslose, gleichmäßige Anwendung. Der grüne Kolben ermöglicht eine einfache Bestimmung des Füllvolumens und der doppelt versiegelte Stopfen sorgt für die Sicherung des Inhalts.
Marke:  B Braun™ 4606027V
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12722637
  • 8.32 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Genießen Sie den reibungslosen und gleichmäßigen Betrieb der B Braun™ Solo Cone Leur Spritze. Der grüne Kolben ermöglicht die einfache Erkennung von Füllmengen und der doppelte Verschlussstopfen hält den Inhalt intakt.
  • Injekt™
  • Transparenter Zylinder mit Graduierungen
  • Grüner Kolben
  • Zylinder und Kolbenstange: Polypropylen
  • Kein DEHP oder Naturkautschuk
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 7886-1
Ja
2 ml
Spritze
Je 1
Steril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
B Braun™ Injekt™ Solo Einmalspritzen > Fassungsvermögen: 2 ml, steril