Learn More
BD Difco™Discardit™ zweiteilige Spritze mit mittigem Luer-Anschluss
Zweiteilige Spritzen ohne Nadeln. BD Difco™Discardit™ Sterile zweiteilige Einmal-Spritze mit mittigem Luer-Anschluss.
Marke:  BD 300928
Artikelnummer. 10142534
  • 186.30 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Steril
  • Einmalgebrauch
  • Zweiteilige Spritzen
  • Ohne Nadeln
  • Siehe Microlance™ Einwegnadeln für ein Angebot an Einwegnadeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zeichen, Europäische Richtlinie 93/42/EWG (Konformitätsbewertung Anhang V und VII) Zertifikate: Nr. 95 Q 252156 und Nr. 252231 Q (Referenzen 309661 & 309620 ) ; zertifiziert durch NSAI (Nr. 0050)
Klar
Zweiteilige Spritze mit konzentrischem Luer-Lock-Anschluss
0,2 ml
2 ml
Ja
Plastic
Ja
Ja
100/Pckg.
Konzentrischer Luer-Lock-Anschluss
Steril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BD Difco™Discardit™ zweiteilige Spritze mit mittigem Luer-Anschluss > Volumen: 2 ml