Learn More
B Braun™ Injekt™ Solo Einmalspritzen
Die B Braun™ Solo Cone Leur Spritze besticht durch besonders reibungslose, gleichmäßige Anwendung. Der grüne Kolben ermöglicht eine einfache Bestimmung des Füllvolumens und der doppelt versiegelte Stopfen sorgt für die Sicherung des Inhalts.
8.32 CHF - 149.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 7886-1 |
---|---|
Produkttyp | Spritze |
Einwegprodukt | Ja |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12752637
|
B Braun™
4606205V |
20 ml | Steril |
26.34 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12722637
|
B Braun™
4606027V |
2 ml | Steril |
8.32 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10542344
|
B Braun™
9202625 |
10 ml | Unsteril |
149.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Genießen Sie den reibungslosen und gleichmäßigen Betrieb der B Braun™ Solo Cone Leur Spritze. Der grüne Kolben ermöglicht die einfache Erkennung von Füllmengen und der doppelte Verschlussstopfen hält den Inhalt intakt.
- Injekt™
- Transparenter Zylinder mit Graduierungen
- Grüner Kolben
- Zylinder und Kolbenstange: Polypropylen
- Kein DEHP oder Naturkautschuk
Spezifikation
EN ISO 7886-1 | |
Spritze | |
Ja | |
Je 1 |