Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F2 mit Zertifikat
Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II). Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.
74.00 CHF - 1015.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation F2
Material Edelstahl
Form Zylindrisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15535169
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67884
200 g
120.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15535149
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67864
5 g
80.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15575149
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67868
10 g
87.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15575169
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67888
500 g
195.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15575189
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67908
10 kg
1015.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15595139
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67860
2 g
76.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15595159
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67880
100 g
101.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15595179
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67900
5 kg
586.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15555139
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67856
1 g
74.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15555159
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67876
50 g
94.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15555179
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67896
2 kg
314.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15515179
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67892
1 kg
238.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15515159
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67872
20 g
90.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 2
  • Gewichte für die Überprüfung oder Kalibrierung der Klasse M1 und möglicherweise Klasse M2 Gewichte
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Spezifikation
F2
Edelstahl
Zylindrisch