Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F2 mit Zertifikat
Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II). Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.
Marke:  Fisherbrand™ FB67876
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15555159
  • 94.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 2
  • Gewichte für die Überprüfung oder Kalibrierung der Klasse M1 und möglicherweise Klasse M2 Gewichte
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Spezifikation
F2
50 g
Zylindrisch
Edelstahl
50 g