Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F2 mit Zertifikat
Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II). Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.
Marke: Fisherbrand™ FB67856
Beschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 2
- Gewichte für die Überprüfung oder Kalibrierung der Klasse M1 und möglicherweise Klasse M2 Gewichte
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111
Spezifikation
F2 | |
1 g | |
Zylindrisch |
Edelstahl | |
1 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F2 mit Zertifikat > 1 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur