Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F2
Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II). Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.
Marke: Fisherbrand™ FB67875
Beschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 2
- Gewichte für die Überprüfung oder Kalibrierung der Klasse M1 und möglicherweise Klasse M2 Gewichte
- Gemäß OIML R 111
Spezifikation
F2 | |
50 g | |
Zylindrisch |
Edelstahl | |
50 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F2 > 50 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur