Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F2
Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II). Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.
45.00 CHF - 986.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation F2
Material Edelstahl
Form Zylindrisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15565149
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67867
10 g
58.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15565169
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67887
500 g
167.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15565189
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67907
10 kg
986.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15585139
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67859
2 g
47.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15585159
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67879
100 g
71.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15585179
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67899
5 kg
553.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15545139
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67855
1 g
45.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15545159
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67875
50 g
65.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15545179
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67895
2 kg
285.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15525169
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67883
200 g
90.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15525149
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67863
5 g
50.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15505179
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67891
1 kg
208.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15505159
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67871
20 g
61.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 2
  • Gewichte für die Überprüfung oder Kalibrierung der Klasse M1 und möglicherweise Klasse M2 Gewichte
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Spezifikation
F2
Edelstahl
Zylindrisch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F2