Learn More
Indiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, >99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. .1.43 g/cm
184.00 CHF - 1400.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-74-6 |
---|---|
Summenformel | In |
Molekulargewicht (g/mol) | 114.82 |
MDL-Nummer | MFCD00134048 |
InChI-Schlüssel | APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic |
PubChem CID | 5359967 |
ChEBI | CHEBI:30430 |
IUPAC-Name | Indium |
SMILES | [In] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11307117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011463.G3 |
2.5 m |
184.00 CHF
2.50 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11317117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011463.G6 |
10 m |
606.00 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15475975
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011463.G9 |
25 m |
1400.00 CHF
25 Meter |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-74-6 | |
114.82 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
5359967 | |
Indium |
In | |
MFCD00134048 | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
CHEBI:30430 | |
[In] |
Spezifikation
Indium | |
7440-74-6 | |
>99.998% (Metals basis) | |
MFCD00134048 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
Indium | |
5359967 | |
Geruchsneutral |
Silberfarben bis weiß | |
Silvery-white wire | |
In | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
[In] | |
114.82 | |
CHEBI:30430 | |
Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-180-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen