Learn More
Indiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, >99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317117
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, >99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317117
10 m
Click to view available options
Menge:
10 m
2.5 m
25 m
Artikelnummer. 11317117
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011463.G6
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. .1.43 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium
Farbe Silberfarben bis weiß
Aussehen Silvery-white wire
Prozentgehaltsbereich >99.998% (Metals basis)
Menge 10 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP20L007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog Number011463.G6,011463.G9,011463.G3
ChargennummerZ10K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number011463.G6,011463.G9,011463.G3
ChargennummerU27K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog Number011463.G6,011463.G9,011463.G3
ChargennummerN29K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number011463.G6,011463.G9,011463.G3
ChargennummerX27I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2022 Catalog Number011463.G6,011463.G9,011463.G3
Name des Produkts
Indiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, >99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >