Learn More
Indiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, >99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 m
2.5 m
25 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Indium |
Farbe | Silberfarben bis weiß |
Aussehen | Silvery-white wire |
Prozentgehaltsbereich | >99.998% (Metals basis) |
Menge | 25 m |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser |
Name des Produkts
Indiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, >99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur