Learn More
Indium(III)-acetat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 25114-58-3 | C2H4InO2 | 174.87 g/mol
97.50 CHF - 329.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 25114-58-3
Summenformel C2H4InO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.87
MDL-Nummer MFCD00054347
InChI-Schlüssel LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
PubChem CID 24191761
IUPAC-Name Indium;essigsäure
SMILES CC(=O)O.[In]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11369877
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042230.09
10 g
97.50 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11379877
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042230.18
50 g
329.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Indium(III) acetate is used as a catalyst in intermolecular radical addition of organic iodides to electron deficient alkenes. It is also used in the reduction of 1-bromo-3-phenylpropane to propylbenzene. Further, it is used to prepare the indium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Indium(III)-acetat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals