Learn More
Indium(III)-acetat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11369877
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indium(III)-acetat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369877
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11369877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042230.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 25114-58-3 | C2H4InO2 | 174.87 g/mol
Indium(III) acetate is used as a catalyst in intermolecular radical addition of organic iodides to electron deficient alkenes. It is also used in the reduction of 1-bromo-3-phenylpropane to propylbenzene. Further, it is used to prepare the indium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25114-58-3
Summenformel C2H4InO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.87
MDL-Nummer MFCD00054347
InChI-Schlüssel LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
PubChem CID 24191761
IUPAC-Name Indium;essigsäure
SMILES CC(=O)O.[In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) acetate
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,mineral acid and acetic acid.
Formelmasse 291.96
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN18L073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog Number042230.18,042230.09
ChargennummerX09F045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042230.18,042230.09
ChargennummerN21E027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042230.18,042230.09
ChargennummerH08K04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042230.18,042230.09
ChargennummerY17G040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042230.18,042230.09
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid, indium(3+) salt
Name des Produkts
Indium(III)-acetat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >