Learn More
Indium(III)-acetat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11379877
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indium(III)-acetat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379877
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11379877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042230.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 25114-58-3 | C2H4InO2 | 174.87 g/mol
Indium(III) acetate is used as a catalyst in intermolecular radical addition of organic iodides to electron deficient alkenes. It is also used in the reduction of 1-bromo-3-phenylpropane to propylbenzene. Further, it is used to prepare the indium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25114-58-3
Summenformel C2H4InO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.87
MDL-Nummer MFCD00054347
InChI-Schlüssel LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
PubChem CID 24191761
IUPAC-Name Indium;essigsäure
SMILES CC(=O)O.[In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) Acetate
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals Basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,mineral acid and acetic acid.
Formelmasse 291.96
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerN18L073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Artikelnummer042230.18,042230.09
ChargennummerX09F045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer042230.18,042230.09
ChargennummerN21E027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer042230.18,042230.09
ChargennummerH08K04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer042230.18,042230.09
ChargennummerY17G040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer042230.18,042230.09
Name des Produkts
Indium(III)-acetat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >