Learn More
Indiumdraht, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368867
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumdraht, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368867
1 m
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Artikelnummer. 11368867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038517.G1
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium wire
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Menge 1 m
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM06L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number038517.G1,038517.G5
ChargennummerK11T001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number038517.G1,038517.G5
ChargennummerG25Q30 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number038517.G1,038517.G5
ChargennummerG14T019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number038517.G1,038517.G5
ChargennummerJ03N03 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number038517.G1,038517.G5
Name des Produkts
Indiumdraht, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >