Learn More
Indiumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11345849
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345849
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 200 mm
Artikelnummer. 11345849
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011384.FI
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium foil
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.9975%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2.3g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM21L014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number011384.FI,011384.FY,011384.GK,011384.FF
ChargennummerM21L015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number011384.FI,011384.FY,011384.GK,011384.FF
ChargennummerU05K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog Number011384.FI,011384.FY,011384.GK,011384.FF
ChargennummerW19K050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number011384.FI,011384.FY,011384.GK,011384.FF
ChargennummerU05K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog Number011384.FI,011384.FY,011384.GK,011384.FF
Name des Produkts
Indiumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >