Learn More
Indiumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11361179
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361179
25 x 25 mm, 25 Millimeter
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. 11361179
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011384.FF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium foil
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.9975%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2.3g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ25L008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011384.FI,011384.FY,011384.GK,011384.FF
ChargennummerM21L014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number011384.FI,011384.FY,011384.GK,011384.FF
ChargennummerM21L015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number011384.FI,011384.FY,011384.GK,011384.FF
ChargennummerU05K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog Number011384.FI,011384.FY,011384.GK,011384.FF
ChargennummerW19K050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number011384.FI,011384.FY,011384.GK,011384.FF
Name des Produkts
Indiumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >