Learn More
Indiumfolie, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11365849
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumfolie, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11365849
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11365849
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011386.FI
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 1.8 g/50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium
Farbe Silberfarben bis weiß
Aussehen Silvery-white foil
Prozentgehaltsbereich 99.9975% (Metals basis)
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY26K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog Number011386.FI,011386.GH
ChargennummerW17K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number011386.FI,011386.GH
ChargennummerM07F023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number011386.FI,011386.GH
ChargennummerQ18J037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2023 Catalog Number011386.FI
ChargennummerS01I034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2022 Catalog Number011386.FI,011386.GH
Name des Produkts
Indiumfolie, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >