Learn More
Indiumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, >99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11384018
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, >99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384018
2.5 m
Click to view available options
Menge:
10 m
2.5 m
25 m
Artikelnummer. 11384018
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040421.G3
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. .0.36 g/cm
As solders, thermal fuses, fusible alloys, and in semiconductor industry in InAs and InSb forms
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium
Farbe Silberfarben bis weiß
Aussehen Silvery-white wire
Prozentgehaltsbereich >99.998% (Metals basis)
Menge 2.5 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS17K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number040421.G3,040421.G6,040421.G9
ChargennummerN20K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number040421.G3,040421.G6,040421.G9
ChargennummerN20K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number040421.G3,040421.G6,040421.G9
ChargennummerX20I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2022 Catalog Number040421.G3,040421.G6,040421.G9
ChargennummerM31I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Catalog Number040421.G3,040421.G6,040421.G9
Name des Produkts
Indiumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, >99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >