Learn More
Indiumfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11355919
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355919
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 150 mm
150 x 300 mm
Artikelnummer. 11355919
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012206.FI
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 4.6 g/50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium foil
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ17K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number012206.HW,012206.FI,012206.FY,012206.GJ
ChargennummerT24K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog Number012206.HW,012206.FI,012206.FY,012206.GJ
ChargennummerZ20J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number012206.HW,012206.FI,012206.FY,012206.GJ
ChargennummerW19J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number012206.HW,012206.FI,012206.FY,012206.GJ
ChargennummerW15J043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number012206.HW,012206.FI,012206.FY,012206.GJ
Name des Produkts
Indiumfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >