Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule, weiß und schwarz
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Führen Sie Ihre Fluoreszenz- und Lumineszenz-basierten Immunoassays und Bindungsassays mit Thermo Scientific™ Immuno Standard Modulen, weiß und schwarz aus.
223.00 CHF - 576.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Mikrotiterplattenstreifen
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Plattenblockierung Keine
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Volumen (metrisch) Well Oberflächenbehandlung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Volumen (metrisch) Well Oberflächenbehandlung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10376231
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
437591
Weiß 350 μl MaxiSorp
576.00 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10040591
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
437702
Weiß 350 μl Polystyrol
458.23 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10080611
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
437915
Durchsichtig 350 μl MaxiSorp
388.82 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10759081
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
475515
Schwarz 400 μl MaxiSorp
317.52 CHF
60 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10060591
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
475523
Schwarz 400 μl Polystyrol
317.52 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10634247
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
7566
Weiß 380 μl Microlite 1 +
223.00 CHF
320 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie Ihre Fluoreszenz- und Lumineszenz-basierten Immunoassays und Bindungsassays mit Thermo Scientific™ Immuno Standardmodulen, weiß und schwarz aus.
Merkmale:
  • Erhältlich in 8-, 12- oder 16-Well Streifen
  • Mit oder ohne Rahmen für optimale Assays
  • Wells mit flachem Boden oder C-Boden
  • Wahl zwischen drei Oberflächentypen für optimale Bindung
  • Weißes Format für eine höchstmögliche Signalreflexion mit niedriger Hintergrundfluoreszenz; empfohlen für Epifluoreszenz
  • Schwarzes Format reduziert Streulicht, das bei Epifluoreszenz auftreten kann
  • Transparentes oder klares Format ausschließlich für zeitaufgelöste Fluoreszenzanwendungen
  • Auswahl der Oberfläche:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ und Microlite™ 1+ dienen zur Adsorption wasserabweisender Moleküle.
  • Microlite 2+ ist leicht hydrophil und bindet verschiedene Biomoleküle.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
  • Dauer der eingeschränkten Garantie: Gemäß aller Garantieanforderungen und Ausnahmen wie beschrieben in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen verfügt dieses Produkt über eine Garantie am Versanddatum und über einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen danach.
    Haftungsausschluss für Einschränkungen auf interne Forschungsanwendungen: Jegliche Einschränkungen des Käufers, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
    Spezifikation
    Spezifikation
    Mikrotiterplattenstreifen
    Polystyrol
    96
    Keine
    Dokumentation
    Product Certifications
    Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.