Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule, weiß und schwarz
GREENER_CHOICE
Führen Sie Ihre Fluoreszenz- und Lumineszenz-basierten Immunoassays und Bindungstests mit diesen Immuno Standardmodulen, weiß und schwarz, aus.
Marke:  Thermo Scientific™ 7566
211.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10634247
  • 235.00 CHF / 320 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-10-2025
Beschreibung
Führen Sie Ihre Fluoreszenz- und Lumineszenz-basierten Immunoassays und Bindungstests mit Thermo Scientific™ Immuno Standardmodulen, weiß und schwarz, aus.
Eigenschaften:
  • Erhältlich in 8-, 12- oder 16-Well-Streifen
  • Mit oder ohne Rahmen für optimale Assays
  • Wells mit flachem Boden oder C-Boden
  • Wahl zwischen drei Oberflächentypen für optimale Bindung
  • Weißes Format für eine höchstmögliche Signalreflexion mit niedriger Hintergrundfluoreszenz; empfohlen für Epifluoreszenz
  • Schwarzes Format reduziert Streulicht, das bei Epifluoreszenz auftreten kann
  • Transparentes oder klares Format ausschließlich für zeitaufgelöste Fluoreszenzanwendungen
Auswahl der Oberfläche:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ und Microlite™ 1+ dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
  • Microlite 2+ ist leicht hydrophil und bindet verschiedene Biomoleküle.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abbrechbare Streifen
No
Ohne Deckel
1 x 12
Adsorption
Mikrotiterplattenstreifen
380 μl
330 μl
Runder, flacher Boden (F-Well)
320
Keine
Hydrophob
Streifenplatte
Chemilumineszenz
320 Packungen, 320 Kartons
Weiß
Polystyrol
96
Microlite 1 +
Lumineszenz
320
Lipide
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer5341734 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/05/2025 Catalog Number7566
Chargennummer5338478 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/05/2025 Catalog Number7566
Chargennummer5314108 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/02/2025 Catalog Number7566
Chargennummer5296803 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/02/2025 Catalog Number7566
Chargennummer5281673 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/02/2025 Catalog Number7566
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule, weiß und schwarz > Immulon, F12, Microlite 1+, 380 μl
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.