Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule, weiß und schwarz
Führen Sie Ihre Fluoreszenz- und Lumineszenz-basierten Immunoassays und Bindungstests mit diesen Immuno Standardmodulen, weiß und schwarz, aus.
Marke:  Thermo Scientific™ 475515
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10759081
  • 317.52 CHF / 60 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Führen Sie Ihre Fluoreszenz- und Lumineszenz-basierten Immunoassays und Bindungstests mit Thermo Scientific™ Immuno Standardmodulen, weiß und schwarz, aus.
Eigenschaften:
  • Erhältlich in 8-, 12- oder 16-Well-Streifen
  • Mit oder ohne Rahmen für optimale Assays
  • Wells mit flachem Boden oder C-Boden
  • Wahl zwischen drei Oberflächentypen für optimale Bindung
  • Weißes Format für eine höchstmögliche Signalreflexion mit niedriger Hintergrundfluoreszenz; empfohlen für Epifluoreszenz
  • Schwarzes Format reduziert Streulicht, das bei Epifluoreszenz auftreten kann
  • Transparentes oder klares Format ausschließlich für zeitaufgelöste Fluoreszenzanwendungen
Auswahl der Oberfläche:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ und Microlite™ 1+ dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
  • Microlite 2+ ist leicht hydrophil und bindet verschiedene Biomoleküle.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Ja
Fluoreszenz
60 Kartons
Schwarz
Polystyrol
96
MaxiSorp
Fluoreszenz
5
Antikörper (Glykoproteine)
Hydrophil
Standard
8 x 12
Adsorption
Mikrotiterplattenstreifen
400 μl
350 μl
Runder, flacher Boden (F-Well)
60
Keine
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer186033 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number475515
Chargennummer185665 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number475515
Chargennummer185277 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/01/2025 Catalog Number475515
Chargennummer177850 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number475515
Chargennummer165231 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number475515
Aktionen
Aktionen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Tage
    31
    Stunden
    21
    Minuten
    3
    Sekunden
    5
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule, weiß und schwarz > Nunc, F16 (2 x 8 Wells), MaxiSorp, 400 μl
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.