Learn More
Invitrogen™ Immune Response 80-Plex Human ProcartaPlex™ Panel
Das Human Immune Response 80-Plex ProcartaPlex Panel ermöglicht die Untersuchung der Immunfunktion durch die Analyse von 80 Protein-Targets in einem einzigen Well unter Verwendung der Luminex xMAP-Technologie.
Marke: Invitrogen™ EPX800-10080-901
Beschreibung
- Das Human Immune Response 80-Plex ProcartaPlex Panel ermöglicht die Untersuchung der Immunfunktion durch die Analyse von 80 Protein-Targets in einem einzigen Well mit Hilfe der Luminex xMAP-Technologie
- Analysieren Sie 80 Zytokin-, Chemokin- und Wachstumsfaktor-Targets gleichzeitig für die effiziente Erstellung von Immunantwortprofilen, die Entdeckung von Biomarkern und deren Validierung
- Das Panel wird in einem gebrauchsfertigen Format mit einzelnen Fläschchen mit Erfassungs- und Nachweisreagenzien geliefert, die in 1x-Konzentration formuliert sind und daher weniger Pipettieren und einen weniger aufwändigen Versuchsaufbau erfordern
- ProcartaPlex vorkonfigurierte Panels werden umfassend auf die Kombinierbarkeit, Interferenz und Kreuzreaktivität von Analyten getestet, um ein Höchstmaß an Validierung und Präzision zu gewährleisten
- Alle ProcartaPlex Panels werden mit den für den Assay erforderlichen Reagenzien geliefert.
- Dieses Kit ist nicht mit dem MAGPIX Gerät kompatibel.
Über ProcartaPlex-Assays für die Luminex-Plattform
- ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA.
- Sie nutzen die Luminex xMAP (Multianalyte Profiling)-Technologie für den gleichzeitigen Nachweis und die Quantifizierung von bis zu 80 Proteinzielen in einer einzigen Probe aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
- ProcartaPlex Multiplex-Assays erfordern nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl Zellkulturüberstand.
- Analysierte Ergebnisse könnenbis zu vier Stunden lang von Din erfasst werden
Ziel [Bead-Region]:
APRIL [88], BAFF [86], BLC [29], bNGF [55], CCL1 (I-309) [83], CCL17 (TARC) [91], CCL21 (6Ckine/SLC) [96], CCL23 (MPIF) [98], CCL25 (TECK) [94], CD30 [84], CD40L [74], CXCL6 (GCP-2) [99], ENA-78 [82], Eotaxin [33], Eotaxin-2 [30], Eotaxin-3 [49], FGF-2 [75], Fractalkine [59], Gal-3 [89], G-CSF [42], GM-CSF [44], Granzyme A [38], Granzyme B [77], Gro a [61], HGF [46], IFN-a [48], IFN-g [43], IL-10 [28], IL-12p70 [34], IL-13 [35], IL-15 [65], IL-16 [70], IL-17A [36], IL-18 [66], IL-1a [62], IL-1b [18], IL-2 [19], IL-20 [81], IL-21 [72], IL-22 [76], IL-23 [63], IL-27 [14], IL-2R [9], IL-3 [73], IL-31 [37], IL-34 [79], IL-37 [7], IL-4 [20], IL-5 [21], IL-6 [25], IL-7 [26], IL-8 [27], IL-9 [52], IP-10 [22], I-TAC [57], LIF [15], MCP-1 [51], MCP-2 [8], MCP-3 [68], MCP-4 (CCL13) [90], M-CSF [67], MDC [87], MIF [53], MIG [69], MIP1a [12], MIP-1b [47], MIP-2 alpha (CXCL2) [95], MIP-3 beta (CCL19) [93], MIP-3a [56], MMP-1 [64], PTX3 [100], SCF [39], TNF b [54], TNF-a [45], TNF-R2 [85], TRAIL [58], TREM-1 [13], TSLP [80], TWEAK [97], VEGF-A [78]
Spezifikation
Multiplex-Panel | |
Human | |
Siehe Analysezertifikat | |
Multiplex-Kit | |
Weniger als 15 % | |
ProcartaPlex™ | |
Serum/Plasma: 25 µl; CCS: 50 µl | |
Nasseis |
96 Tests | |
Nicht kombinierbar | |
Siehe Analysezertifikat | |
Luminex™ Geräte | |
Weniger als 15 % | |
Serum, Plasma, Zellkulturüberstände, Plasma, Cell Culture Supernatants | |
• 4 Fläschchen Human-Standardgemisch (gefriergetrocknet) • 2 Fläschchen Control High •2 Fläschchen Control Low• 1 Fläschchen Capture-Bead-Gemisch (1x) • 1 Fläschchen biotinyliertes Nachweisantikörper-Gemisch (1x) • 1 Flasche Lesepuffer (1x) • 1 Flasche Waschpuffer (10x) • 1 Flasche Streptavidin-PE (1x) • 8-Röhrchen-Streifen • Klebefolie • 96-Well-Platte mit flachem Boden, schwarz Bei 2 bis 8 °C lagern. |
|
Immunology |