Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, without competent cells
Für schnelle, effiziente Klonierung und anschließende In-vitro-Transkription/Translation
Marke:  Invitrogen™ 452640
399.76 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
437.88 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15751927
  • 556.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Topoisomerase I-aktivierter pCR™II-TOPO-Vektor, PCR-Puffer, Salzlösung, dNTPs, Kontroll-Template, M13-Vorwärts- und -Rückwärtsprimer, Kontroll-PCR-Primer, steriles Wasser
Beschreibung
Beschreibung
Enhält den pCR™II-TOPO TA-Vektor mit dualen T7- und SP6-Promotern. Durch die Eliminierung des zeitaufwändigen und langwierigen Klonens von Restriktionsstellen ist die TOPO Klonierung die zuverlässigste Klonierungsmethode, die mit einem 3-Schritt-Protokoll 5 Minuten in Anspruch nimmt und bis zu 95 % Rekombinanten liefert. Resistent gegen Kanamycin (KanR) und Zeocin™ (ZeoR).
Kit-Optionen: TOPO TA Cloning Dual Promoter Kits
TOPO TA Cloning Dual Promoter Kits sind mit einer Vielfalt kompetenter Zellen erhältlich, die verschiedene Vorteile entsprechend Ihren Anforderungen bieten:
  • Allgemeine Klonierung: Top10-Zellen (Kat.-Nr. K4600-J10, K4600-01, K4600-40)
  • Hocheffiziente Klonierung: TOP10 Electrocomp™ Zellen (Kat.-Nr. K4660-01, K4660-40)
  • Klonierung allgemein, Resistenz gegen Bakteriophagen T1: DH5α-T1R-Zellen (Kat.-Nr. K4620-01, K4620-40)
  • Schnelles Wachstum: Mach1™-T1R chemisch kompetente E. coli (Bestell-Nr. Nr. K4610-20)
  • Anforderungen an Repressor/Induktion: TOP10F‘-Zellen (Kat.-Nr. K4650-01, K4650-40)
  • Ihre eigenen Zellen (Kat.-Nr. 450640 und 452640)
  • 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
  • T7- und SP6-Promoter für effiziente In-vitro-Transkription
  • M13 Vorwärts- und Rückwärts-Primerstellen für die Sequenzierung
  • 16 praktische Restriktionsstellen, einschließlich EcoRI, zu beiden Seiten Ihres Inserts für nachfolgende Exzision oder Subklonierung
  • Kanamycin und Ampicillin Resistenz für Ihre individuelle Auswahl an E. coli
  • Einfaches Blau/weiß-Kolonie-Screening für die Auswahl von Rekombinanten
Klonierung, PCR-Klonierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Box 1:
• Topoisomerase I-aktivierter pCR™II-TOPO™ Vektor
• PCR-Puffer
• Salzlösung
• dNTPs
• Kontroll-Template
• M13-Vorwärts- und -Rückwärtsprimer
• Kontroll-PCR-Primer
• steriles Wasser
Bei -5 bis -30 °C lagern.
Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil.
Klonierung und anschließende In-vitro-Transkription
TOPO™
T7, SP6
TOPO-TA Vektoren
Topo™-TA
Kit
Topoisomerase I-aktivierter PCR™II-TOPO™ Vektor, PCR-Puffer, Salzlösung, dNTPs, Kontroll-Template, M13-Vorwärts- und -Rückwärtsprimer, Kontroll-PCR-Primer, steriles Wasser
TA-Klonierungskit
10 Reaktionen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3051202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number452640
Chargennummer3031696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number452640
Chargennummer2454279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number452640
Chargennummer2473876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number452640
Chargennummer2497972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number452640
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, without competent cells > TOPO TA-Klonierungs-Dual-Promoter-Kit