Learn More
Aceton, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, Fisher Chemical™
C3H6O, CAS-Nummer 67-64-1, 2,5 l, 56 °C, farblos, 58,08 g/mol, –95 °C, 8765, HDPE-Kunststoffflasche, Flüssigkeit, 247 mbar bei 20 °C, 0,32 mPas bei 20 °C
Marke: Fisher Chemical A/0600/PC17
61.33 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
C3H6O, CAS-Nummer 67-64-1, 2,5 l, 56 °C, farblos, 58,08 g/mol, –95 °C, 8765, HDPE-Kunststoffflasche, Flüssigkeit, 247 mbar bei 20 °C, 0,32 mPas bei 20 °C
Spezifikation
Plastikflasche aus HDPE | |
247mbar at 20°C | |
2 | |
C3H6O | |
Farblos | |
-95°C | |
2.5 L |
67-64-1 | |
0.32 mPaS at 20°C | |
Flüssig | |
8765 | |
7 | |
56°C | |
58.08g/mol |
Sicherheit und Handhabung
- Acetone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2538180 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | A/0600/17,A/0600/27,A/0600/PB17,A/0600/PC17,A/0600/PB08,A/0600/PC17X,A/0600/25X,A/0600/21,A/0600/15Z,A/0600/17Z,A/0600/15,A/0600/PC21,A/0600/25SS,A/0600/25,A/0600/JC21,A/0600/99SS |
2533819 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | A/0600/17,A/0600/27,A/0600/PB17,A/0600/PC17,A/0600/PB08,A/0600/PC17X,A/0600/25X,A/0600/21,A/0600/15Z,A/0600/17Z,A/0600/15,A/0600/PC21,A/0600/25SS,A/0600/25,A/0600/JC21,A/0600/99SS |
2532854 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | A/0600/17,A/0600/27,A/0600/PB17,A/0600/PC17,A/0600/PB08,A/0600/PC17X,A/0600/25X,A/0600/21,A/0600/15Z,A/0600/17Z,A/0600/15,A/0600/PC21,A/0600/25SS,A/0600/25,A/0600/JC21,A/0600/99SS |
2532304 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | A/0600/17,A/0600/27,A/0600/PB17,A/0600/PC17,A/0600/PB08,A/0600/PC17X,A/0600/25X,A/0600/21,A/0600/15Z,A/0600/17Z,A/0600/15,A/0600/PC21,A/0600/25SS,A/0600/25,A/0600/JC21,A/0600/99SS |
2529281 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | A/0600/17,A/0600/27,A/0600/PB17,A/0600/PC17,A/0600/PB08,A/0600/PC17X,A/0600/25X,A/0600/21,A/0600/15Z,A/0600/17Z,A/0600/15,A/0600/PC21,A/0600/25SS,A/0600/25,A/0600/JC21,A/0600/99SS |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30