missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ImmPACT (TM) DAB HRP Substrate

Marke:  Novus Biologicals™ SK-4105-NB

Artikelnummer. 18626410

  • 370.00 CHF / 120 Milliliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

This product is an entirely new formula for a diaminobenzidine based peroxidase substrate. ImmPACT(TM) DAB produces a dark brown reaction product that is crisper and is 3-4 times more sensitive than the original Vector DAB substrate kit. It can be used for both manual and automated staining methods. Sections stained with DAB can also be viewed by darkfield and electron microscopy. Slides developed with DAB can be dehydrated, cleared, and permanently mounted. The ImmPACT(TM) DAB working solution is stable for at least five days at room temperature and at least two weeks when stored at 4°C. This product consists of 120 mL of diluent and a convenient concentrated stock solution of highly purified DAB. This product can also be used on blots.
120 mL
DAB HRP Substrate
Store at 4°C in the dark.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Novus Biologicals™ ImmPACT (TM) DAB HRP Substrate > 120 mL

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt