Learn More
3M™ Vollmaske mit Filteranschluss an der Vorderseite
Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske verfügt über ein Panorama-Visier, das ein nahezu uneingeschränktes Sichtfeld bietet. Die ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie und eignet sich für eine große Bandbreite an Anwendern und Einsatzszenarios.
Marke:  3M™ 7100265074
866.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17726993
  • 1660.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Panorama-Visier für ein praktisch uneingeschränktes Sichtfeld
  • Das Visier wurde entwickelt, um visuelle Verzerrungen zu minimieren
  • Weiche, hochflexible und anpassbare Gesichtsabdichtung aus Flüssig-Silikonkautschuk für verbesserten Anwenderkomfort
  • Breite Gesichtsabdichtung, die zur Minimierung von Druckpunkten entwickelt wurde und eine effektive Dichtung bietet, ohne das Kopfgurtsystem zu stark anzuziehen
  • Die matte TPE-Innenmaske verhindert Blendung auf der Innenseite des Visiers
  • 4/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Atemschutz-Vollmaske
M
FF-602F.
Name des Produkts
3M™ Vollmaske mit Filteranschluss an der Vorderseite > Gesichtsmaske; Größe: Mittel; Modell: FF-602F