Learn More
BRAND™ Fotoschalen aus Polypropylen
Weiße stapelbare Polypropylen-Fotoschalen (PP) mit geripptem Boden für verbesserte Stabilität.
Marke:  BRAND™ 156646
50.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10409722
  • 53.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Weiße stapelbare Fotoschalen aus Polypropylen (PP)
  • Der gerippte Boden verbessert die Stabilität, verstärkter Rand und leicht geneigte Wände
  • Autoklavierbar bei 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
510 x 410 x 120 mm
120 mm
Polypropylen
410 mm
Rechteckig
Weiß
510 mm
Fotoschale
Gerippter Boden, verstärkter Rand
Autoklavierbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Fotoschalen aus Polypropylen > Höhe: 120 mm