Learn More
Hughes Tauchsieder, 1500 l-Tankdusche
Mit Gefrierschutz geschützte Notfall-Tankdusche für den Einsatz in ungefährlichen Umgebungen. Erfüllt und übertrifft ANSI-Standards.
Marke:  Hughes HSHM14K1SS
Artikelnummer. 17782348
  • 18875.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
  • Mit Tauchsieder erwärmte Notfall-Tankdusche für den Einsatz in ungefährlichen Umgebungen
  • Erfüllt und übertrifft ANSI-Standards, indem ein garantierter Durchfluss von 76 Litern pro Minute für 15 Minuten gewährleistet wird, selbst wenn keine Wasserversorgung vorhanden ist
  • Innen montierte Augen-/Gesichtsspüleinheit
Spezifikation
Spezifikation
1.500 l
Edelstahl
Tankdusche
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hughes Tauchsieder, 1500 l-Tankdusche > Tankdusche; Kapazität: 1.500 l