Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gestell für NMR-Probenröhrchen
Für Organisation und Schutz dünnwandiger NMR-Röhrchen.
Marke: Bel-Art™ F18854-0005
52.83 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Robuste und stabile Polypropylengestelle
- Halbkugelförmige Wells in Röhrchen im unteren Gestelldeck
- Endplattengriffe erleichtern den Transport
- Gestelle können sicher gestapelt werden, um Platz auf dem Tisch zu sparen
- Fasst bis zu 72 Röhrchen in 6 x 12-Array
- Chemikalienbeständig und autoklavierbar
Spezifikation
Endplattengriffe | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Dünnwandige Kernspinresonanzröhrchen |
6 x 12 | |
Röhrchen (5 mm Außendurchmesser) | |
Halbkugelförmige Wells | |
21 x 11 x 22 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
30Stunden
16Minuten
9Sekunden
9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gestell für NMR-Probenröhrchen > Für Schläuche mit 5 mm Außendurchm.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur