Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Bördeldichtung, silberfarben, mittlere Abreißkappe, angebrachtes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
Marke:  Fisherbrand™ 13 03 0308
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11874960
  • 807.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pharma-Fix-Septen
Blau, Grau
Aluminium
100
50° Shore A
PTFE/Butyl
13 mm
HPLC
2 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm Bördeldichtung, silberfarben, mittlere Abreißkappe, angebrachtes Septum > Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE) blau/grau ,2.0 mm Dicke ,50° Shore A