Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated BSA
Zur Herstellung von Hapten-Trägerproteinkonjugaten mit Cystein-haltigen Peptiden und anderen Thiol-haltigen Antigenen mit Sulfhydryl-reaktivem Rinderserumalbumin (BSA).
286.00 CHF - 792.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Produktlinie Imject™
Produkttyp Imject Maleimide Activated Bovine Serum Albumin
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10648304
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77115
10 mg
792.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11874061
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77116
2 mg
286.00 CHF
2 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Imject™
Imject Maleimide Activated Bovine Serum Albumin
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated BSA