Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Freund's Incomplete Adjuvant (FIA)
Stimulieren Sie eine unspezifische Immunantwort mit vollständigen (CFA) oder unvollständigen (IFA) Formulierungen des beliebten Freund-Adjuvans, die in 10 ml-Ampullen erhältlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ 77145
176.70 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Imject Freund's Adjuvants sind 10 ml-Ampullen mit vollständigen (FCA) und unvollständigen (FIA) Formulierungen eines gängigen unspezifischen Stimulators der Immunantwort für die Verwendung in Immunisierungsprotokollen zur Antikörperproduktion.
Die Wasser-in-Öl-Emulsionen (mit und ohne inaktiviertem Mykobakterium) verbessern die Immunantwort auf Immunogene erheblich, wenn sie mit dem vorbereiteten Antigen gemischt und injiziert werden. Üblicherweise wird FCA für Anfangsinjektionen und FIA für zusätzliche Injektionen verwendet. Längere Haltbarkeit wird durch passend aliquotierte Ampullen gewährleistet.Besondere Merkmale:
- Wasser-in-Öl-Emulsion mit oder ohne abgetötete Mykobacterien
- Verbesserung der Immunreaktion und Antikörperproduktion für injizierte Immunogene
- Nützlich für die Immunisierung von Mäusen, Kaninchen und anderen Säugetierwirten
- Erfordert eine Emulgierung mit vorbereiteten Immunogenen
Freund's Complete Adjuvant (FCA), Artikel-Nr. 77140:
- Wasser-in-Öl-Emulsion mit abgetöteten Mykobakterien
- Erhebliche Verbesserung der Immunreaktion auf Immunogene
- Wird in der Regel für Erstinjektionen verwendet
- Nachteile: Die Mischung mit Immunogen ist schwierig und kann an der Injektionsstelle zu Gewebenekrosen führen
Freund's Incomplete Adjuvant (FIA), Artikel-Nr. 77145:
- Wasser-in-Öl-Emulsion ohne Mykobakterien
- Verbesserung der Immunreaktion bei Booster-Injektionen
- Wird in der Regel nach der ersten Injektion mit FCA für nachfolgende Boosts verwendet
- Nachteil: Schwierig mit Immunogen zu mischen
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern | |
Imject FIA (Freund's Incomplete Adjuvant) | |
5 x 10 mL | |
Imject™ |