Learn More
Hirschmann™ Sedimentiergefäß nach Imhoff
Unzerbrechlicher, transparenter Sedimentationskonus gemäß Imhoff
Marke:  Hirschmann™ 7720193
Artikelnummer. 13158139
  • 138.00 CHF / 3 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • SAN
  • Imhoff-Typ
  • Transparent
  • Unzerbrechlich
  • Erhabene Graduierungen
  • Schraubverschluss am Typ zum Entleeren
Spezifikation
Spezifikation
Sedimentationskonus gemäß DIN
Erhöhte Skala
3
1000 mL
SAN
Name des Produkts
Hirschmann™ Sedimentiergefäß nach Imhoff > Fassungsvermögen (metrisch)1000 mL